Learn More
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10155893
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 199590-00-6
Formula molecolare C10H11NO
Molecular Weight (g/mol) 161.204
Numero MDL MFCD08690252
InChI Key YDMPSBJXPPXTCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol, 1-methylindol-6-yl methanol, 1-methyl-6-indolyl methanol, 1h-indole-6-methanol,1-methyl, 1h-indole-6-methanol, 1-methyl, 6-hydroxymethyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-methanol, 6-hydroxymethyl-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol saltdata: free
PubChem CID 18673032
IUPAC Name (1-methylindol-6-yl)methanol
SMILES CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 161.2
Percent Purity 97%