Learn More
1-Methyl-1-cyclopentene, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10316580
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 693-89-0
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.15
Numero MDL MFCD00001397
InChI Key ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
IUPAC Name 1-methylcyclopentene
SMILES CC1=CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1-cyclopentene
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7800g/mL
Punti di ebollizione 72°C (754.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità -17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H7CH3
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.433
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 64
Gravità specifica 0.78
Peso formulazione 82.13
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-1-cyclopentene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.