Learn More
Wheaton™ 1 μL Inoculation Loop
Inoculation loop calibrated to deliver a known volume of fluid sample to enable accurate microbiological analysis.
250.00€ - 375.00€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Monouso | Single-use |
Volume | 1 μL |
Quantità | 6000 |
Tipo di imballaggio | Packaged in peel pouch |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16425009
|
Wheaton™
711305 |
Short |
250.00€
pezzi 6000 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16435009
|
Wheaton™
711310 |
Standard |
375.00€
pezzi 6000 |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Meets quantitative standards for management of microbiological samples
- For accurate liquid transfer and plating
- Calibrated
Specifica
Sterile | |
1 μL | |
Packaged in peel pouch | |
Not Autoclavable |
Single-use | |
6000 | |
Yes |