Learn More
1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2695800
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
Identificatori chimici
CAS 455-13-0
Formula molecolare C7H4F3I
Molecular Weight (g/mol) 272.009
Numero MDL MFCD00039398
InChI Key SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 67993
IUPAC Name 1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
CAS min. % 97.0
Densità 1.8510g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare IC6H4CF3
Quantità 10 g
Peso formulazione 272
Percent Purity 97%