Learn More
1-Ethynyl-1-cyclohexanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11974641
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 78-27-3 | C8H12O | 124.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-27-3
Formula molecolare C8H12O
Molecular Weight (g/mol) 124.18
Numero MDL MFCD00003858
InChI Key QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 6525
IUPAC Name 1-ethynylcyclohexan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCCC1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30.0°C to 32.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9763g/mL
Punti di ebollizione 180.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC≡CC6H10OH
Indice di rifrazione 1.4810 to 1.4840
Quantità 2.5 kg
Beilstein 06,II,1
Indice di Merck 10,381
Gravità specifica 0.9763
Informazioni di solubilità Solubility in water: 24.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents, soluble in diethyl ether, alcohols, esters, ketone, and chlorinated hydrocarbons
Peso formulazione 124.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.