Learn More
1-Ethylcyclohexanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1940-18-7 | C8H16O | 128.22 g/mol
70.95€ - 230.15€
Identificatori chimici
CAS 1940-18-7
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD00021402
InChI Key BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 16021
IUPAC Name 1-ethylcyclohexan-1-ol
SMILES CCC1(O)CCCCC1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15279856
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
453350050
5 mL
70.95€
5mL
15289856
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
453350250
25 mL
230.15€
25mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1940-18-7
128.22
BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
16021
CCC1(O)CCCCC1
C8H16O
MFCD00021402
1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
1-ethylcyclohexan-1-ol
Specifica
1-Ethylcyclohexanol
0.9190g/mL
68°C
C8H16O
0.919
BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
1-ethylcyclohexan-1-ol
16021
97%
1940-18-7
166.0°C
96% min. (GC)
MFCD00021402
1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
CCC1(O)CCCCC1
128.22
128.22
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS Signal Word: Warning
Identificativo prodotto
  • 1-Ethylcyclohexanol, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.