Learn More
1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2695720
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Identificatori chimici
CAS 40307-11-7
Formula molecolare C10H10
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00173887
InChI Key ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
PubChem CID 142425
IUPAC Name 1-ethyl-4-ethynylbenzene
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Densità 0.93g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare HC2CC6H4CH2CH3
Quantità 1 g
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 97%