Learn More
1-Dodecanol, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Dodecanol |
Punto di fusione | 22°C to 26°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.833g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 260°C to 262°C |
Punto d'infiammabilità | 121°C (249.8°F) |
Imballaggio | Poly Bottle |
Formula lineare | CH3(CH2)11OH |
Indice di rifrazione | n20/D 1.442(lit.) |
Quantità | 1 L |