Learn More
1-Dodecanol, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Codice prodotto. 15601190 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-53-8
Formula molecolare C12H26O
Molecular Weight (g/mol) 186.34
Numero MDL MFCD00004753
InChI Key LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC Name dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecanol
Punto di fusione 22°C to 26°C
Colore Colorless
Densità 0.833g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 260°C to 262°C
Punto d'infiammabilità 121°C (249.8°F)
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare CH3(CH2)11OH
Indice di rifrazione n20/D 1.442(lit.)
Quantità 2.5 L
Numero UN UN3077
Beilstein 1738860
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water, 1g/L at 23°C
Densità vapore 7.4 (vs air)
Peso formulazione 186.33g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagent