Learn More
SymLine Controllo di livello continuo Accessori
Accessori per il controllo continuo del livello
Marca:  SymLine 108011
41.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10518900
  • 52.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Misurare i livelli di riempimento in modo continuo - Monitorare i contenitori non trasparenti in modo permanente - Nessun problema con l'unità di controllo continuo del livello!
Specifica
Specifica
Cavo di messa a terra, 1 x morsetto, 1 anello ID 10 mm, L = 1,5 m
1 x morsetto, 1 anello ID 10 mm
Cavo di messa a terra
1.5 m
Tappi di sicurezza e anelli di collegamento imbuti