Learn More
1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2695678
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 119795-57-2
Formula molecolare C9H10ClIO
Molecular Weight (g/mol) 296.532
Numero MDL MFCD01764552
InChI Key HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
PubChem CID 2794890
IUPAC Name 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare ClC6H4OCH2CH2CH2I
Quantità 1 g
Peso formulazione 296.53
Percent Purity 97%