Learn More
1-Butanol, 99.9%, Honeywell™
Codice prodotto. 15645800 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
≥99.9%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanol
Punto di fusione ≤-90°C
Colore Colorless
Aspetto Liquid
Densità 1.41g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 119°C
Quantità 20 L
Limite di esplosione 11.2%
Punto di combustione 573°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3OH
Numero UN 99.13g/mol
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Peso formulazione 99.13g/mol
Percent Purity 99%