Learn More
1-Butanol, 99.9%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 99.13g/mol |
Punto di fusione | ≤-90°C |
Colore | Colorless |
Aspetto | Liquid |
Densità | 1.04g/mL |
Punti di ebollizione | 101°C to 105°C |
Quantità | 100 mL |
Limite di esplosione | 11.2% |
Punto di combustione | 466.35g/mol |
Imballaggio | Aluminum bottle |