Learn More
1-Bromooctane, 99%
Codice prodotto. p-4510442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-83-1
Formula molecolare C8H17Br
Molecular Weight (g/mol) 193.13
Numero MDL MFCD00000276
InChI Key VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
PubChem CID 8140
IUPAC Name 1-bromooctane
SMILES CCCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromooctane
Punto di fusione -55.0°C
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 201.0°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7Br
Indice di rifrazione 1.4508 to 1.4528
Quantità 500 mL
Beilstein 01,16
Indice di Merck 15,6853
Gravità specifica 1.11
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Peso formulazione 193.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid