Learn More
1-Bromonaphthalene, 96%
Codice prodotto. p-75320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-11-9, 580-13-2
Molecular Weight (g/mol) 207.07
Numero MDL MFCD00003868
InChI Key DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
IUPAC Name 1-bromonaphthalene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromonaphthalene
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Brown-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H7Br
Formula lineare C10H7Br
Indice di rifrazione 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589nm)
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 547
Indice di Merck 15, 1436
Peso formulazione 207.07
Pressione del vapore 14.8hPa at 20°C
Percent Purity ≥95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromonaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Bromonaphthalene