Learn More
1-Bromoheptane, 99%
Codice prodotto. p-74442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5mL
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-04-9
Formula molecolare C7H15Br
Molecular Weight (g/mol) 179.10
Numero MDL MFCD00000273
InChI Key LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
IUPAC Name 1-bromoheptane
SMILES CCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromoheptane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -58°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 180°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)6Br
Indice di rifrazione 1.4489 to 1.4509
Quantità 5 mL
Beilstein 01, 155
Gravità specifica 1.14
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 179.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid