Learn More
(1-Bromoethyl)benzene, 97%
Codice prodotto. p-3735724 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 585-71-7 | C8H9Br | 185.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-71-7
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.06
Numero MDL MFCD00000139
InChI Key CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
PubChem CID 11454
IUPAC Name 1-bromoethylbenzene
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Bromoethyl)benzene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Densità 1.3500g/mL
Punti di ebollizione 94.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH3)Br
Indice di rifrazione 1.5593 to 1.5613
Quantità 25 g
Beilstein 05, 355
Gravità specifica 1.35
Peso formulazione 185.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid