Learn More
1-Bromo-3-phenylpropane, 98%
Codice prodotto. p-7021639
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199.09 g/mol
1-Bromo-3-phenylpropane is used in the synthesis of MraY natural inhibitors as antibacterial agents. Also used in the preparation of quinolinone derivatives as potent and selective MAO-B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromo-3-phenylpropane is used in the synthesis of MraY natural inhibitors as antibacterial agents. Also used in the preparation of quinolinone derivatives as potent and selective MAO-B inhibitors.
Solubility
Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed containers. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-59-2
Formula molecolare C9H11Br
Molecular Weight (g/mol) 199.09
Numero MDL MFCD00000257
InChI Key XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
PubChem CID 12503
IUPAC Name 3-bromopropylbenzene
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-phenylpropane
Densità 1.308
Punti di ebollizione 219°C to 220°C
Punto d'infiammabilità 101°C (213°F)
Indice di rifrazione 1.546
Quantità 100 g
Beilstein 2205527
Informazioni di solubilità Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol.
Peso formulazione 199.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3-phenylpropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Bromo-3-phenylpropane