Learn More
1-Bromo-3-methyl-2-butene, 96%
Codice prodotto. p-75677 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870-63-3
Formula molecolare C5H9Br
Molecular Weight (g/mol) 149.04
Numero MDL MFCD00000242
InChI Key LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
IUPAC Name 1-bromo-3-methylbut-2-ene
SMILES CC(=CCBr)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Brown or Yellow
Densità 1.2700g/mL
Punti di ebollizione 82.0°C to 83.0°C (150.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (ex Br) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CH=C(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4890 to 1.4910
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.27
Stabilizzatore silver wool
Peso formulazione 149.04
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.