Learn More
1-Bromo-3,3-dimethylbutan-2-one, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10051794
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Identificatori chimici
CAS 5469-26-1
Formula molecolare C6H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 179.057
Numero MDL MFCD00000206
InChI Key SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC Name 1-bromo-3,3-dimethylbutan-2-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Densità 1.3300g/mL
Formula lineare (CH3)3CCOCH2Br
Quantità 25 g
Peso formulazione 179.06
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche