Learn More
1-Boc-indole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75400-67-8 | C13H15NO2 | 217.27 g/mol
50.70€ - 176.00€
Identificatori chimici
CAS 75400-67-8
Formula molecolare C13H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 217.27
Numero MDL MFCD02093939
InChI Key OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
PubChem CID 3532980
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11358546
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17601.03
1 g
50.70€
1g
11368546
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17601.06
5 g
176.00€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
75400-67-8
217.27
OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
3532980
C13H15NO2
MFCD02093939
1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Specifica
1-Boc-indole
1.07
C13H15NO2
MFCD02093939
1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
217.27
217.27
75400-67-8
113°C to 114°C (0.2 mmHg)
1.543
4674239
OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 1H-indole-1-carboxylate
3532980
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold