Learn More
1-Boc-4-pipéridineméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
39.20CHF - 129.00CHF
Identifiants chimiques
CAS | 123855-51-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H21NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.29 |
Numéro MDL | MFCD02094488 |
Clé InChI | CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-boc-4-piperidinemethanol, tert-butyl 4-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-piperidinemethanol, n-boc-4-hydroxymethylpiperidine, tert-butyl 4-hydroxymethyl-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine, 1-n-boc-4-hydroxymethyl-piperidine, n-boc-4-hydroxylmethylene-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol |
CID PubChem | 2764081 |
Nom IUPAC | Tert-butyle 4-(hydroxyméthyle)pipéridine-1-carboxylate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26650.03 |
1 g |
39.20CHF
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11372549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26650.06 |
5 g |
129.00CHF
5g |
Expédition estimée: 22-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123855-51-6 | |
215.29 | |
CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N | |
2764081 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1 |
C11H21NO3 | |
MFCD02094488 | |
n-boc-4-piperidinemethanol, tert-butyl 4-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-piperidinemethanol, n-boc-4-hydroxymethylpiperidine, tert-butyl 4-hydroxymethyl-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine, 1-n-boc-4-hydroxymethyl-piperidine, n-boc-4-hydroxylmethylene-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol | |
Tert-butyle 4-(hydroxyméthyle)pipéridine-1-carboxylate |
Spécification
1-Boc-4-piperidinemethanol | |
78°C to 82°C | |
MFCD02094488 | |
CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N | |
Tert-butyle 4-(hydroxyméthyle)pipéridine-1-carboxylate | |
2764081 | |
97% |
123855-51-6 | |
C11H21NO3 | |
n-boc-4-piperidinemethanol, tert-butyl 4-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-piperidinemethanol, n-boc-4-hydroxymethylpiperidine, tert-butyl 4-hydroxymethyl-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine, 1-n-boc-4-hydroxymethyl-piperidine, n-boc-4-hydroxylmethylene-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1 | |
215.29 | |
215.29 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.