Learn More
1-BOC-3-iodoazetidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4812591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 254454-54-1
Formula molecolare C8H14INO2
Molecular Weight (g/mol) 283.11
Numero MDL MFCD09752821
InChI Key XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate
PubChem CID 11000522
IUPAC Name tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-BOC-3-iodoazetidine
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 283.1
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Boc-3-iodoazetidine, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.