Learn More
1-Benzoyl-4-piperidone, 98+%
Codice prodotto. 11481608
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 24686-78-0 | C12H13NO2 | 203.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24686-78-0
Formula molecolare C12H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.24
Numero MDL MFCD00006189
InChI Key NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-benzoyl, 1-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-oxopiperidine, 4-piperidone, 1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl piperidin-4-one, 1-benzoyl-piperidin-4-one, n-benzoyl-4piperidone, 1-benzoyl-piperidinoine
PubChem CID 90583
IUPAC Name 1-benzoylpiperidin-4-one
SMILES O=C(N1CCC(=O)CC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzoyl-4-piperidone
Punto di fusione 52°C to 57°C
Punti di ebollizione 158°C to 160°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 100 g
Beilstein 158848
Peso formulazione 203.24
Percent Purity ≥98%