Learn More
1-Aminopiperidine, 97%
Codice prodotto. 10241183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
CAS: 2213-43-6 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2213-43-6
Formula molecolare C5H12N2
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00006489
InChI Key LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
PubChem CID 16658
IUPAC Name piperidin-1-amine
SMILES C1CCN(CC1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminopiperidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Gray or White to Yellow
Densità 0.9280g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C to 147.0°C
Punto d'infiammabilità 36°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4750 to 1.4770
Quantità 100 g
Beilstein 20, 89
Gravità specifica 0.928
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with toluene and alcohol
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Aminopiperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.