Learn More
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride |
Nota nome | 98% |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 217°C to 219°C |
Colore | Beige-Gray to White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Argentometry) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | H2NCH2C6H10OH·HCl |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Titolo del prodotto
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >