Learn More
1-Adamantanemethylamine, 98%
Codice prodotto. p-3777176 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
1 g, Bottiglia in vetro, 1g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 17768-41-1 | C11H20N | 166.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17768-41-1
Formula molecolare C11H20N
Molecular Weight (g/mol) 166.29
Numero MDL MFCD00074750
InChI Key XSOHXMFFSKTSIT-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 1-adamantanemethylamine, adamantan-1-ylmethanamine, 1-aminomethyl adamantane, 1-aminomethyladamantane, 1-aminomethyl-adamantane, 1-1-adamantyl methanamine, 1-adamantan-1-ylmethanamine, c-adamantan-1-yl-methylamine, 1-adamantanemethyl amine, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylmethylamine
PubChem CID 86625
IUPAC Name 1-adamantylmethanamine
SMILES [NH3+]CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantanemethylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 83.0°C to 85.0°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5127 to 1.5147
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.93
Peso formulazione 165.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • 1-Adamantanemethylamine
Titolo del prodotto
1-Adamantanemethylamine, 98% >