Learn More
1-Adamantanecarboxylic acid chloride, 97%
Codice prodotto. p-50413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2094-72-6
Formula molecolare C11H15ClO
Molecular Weight (g/mol) 198.69
Numero MDL MFCD00074724
InChI Key MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
IUPAC Name adamantane-1-carbonyl chloride
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48.0°C to 52.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Fieser 02,15
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Peso formulazione 198.69
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Adamantanecarboxylic acid chloride