Learn More
1,8-Dibromooctane, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1, 8-Dibromooctane |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 15.0°C to 16.0°C |
Colore | Yellow |
Densità | 1.4600g/mL |
Punti di ebollizione | 270.0°C to 272.0°C |
Punto d'infiammabilità | >112°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,8-Dibromooctane
Titolo del prodotto
1,8-Dibromooctane, 98% >