Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%
Codice prodotto. p-101059 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
CAS: 6674-22-2 | C9H16N2 | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6674-22-2
Numero MDL MFCD00006930
InChI Key GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
PubChem CID 81184
IUPAC Name 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Nota nome ≥98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0190g/mL
Punti di ebollizione 261.0°C
Punto d'infiammabilità 116°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H16N2
Indice di rifrazione 1.5210 to 1.5230
Quantità 25 g
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Indice di Merck 15, 2996
Gravità specifica 1.019
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Viscosità 11.76 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Diazabicyclo¢5.4.0!undec-7-ene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.