Learn More
1,6-Diisocyanatohexane, 99+% Codice prodotto.: 10336130
1,6-Diisocyanatohexane, 99+%
Codice prodotto. p-113246 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
25 g, Bottiglia in vetro, 25g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10336130
Marca: Thermo Scientific 115190250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 822-06-0 | C8H12N2O2 | 168.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 822-06-0
Formula molecolare C8H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 168.20
Numero MDL MFCD00002047
InChI Key RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester
PubChem CID 13192
ChEBI CHEBI:53578
IUPAC Name 1,6-diisocyanatohexane
SMILES O=C=NCCCCCCN=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 6-Diisocyanatohexane
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -67°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 255.0°C
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare OCN(CH2)6NCO
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Quantità 25 g
Beilstein 04, II, 711
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene,acetone,toluene,,ethyl acetate,chlorobenzene,very soluble in ether
Peso formulazione 168.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoA0463211 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/06/2024 Codice prodotto115190010,115191000,115190250
Numero di lottoA0437870 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Codice prodotto115190010,115191000,115190250
Numero di lottoA0399204 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Codice prodotto115190010,115191000,115190250
Numero di lottoA0413874 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Codice prodotto115190010,115191000,115190250
Numero di lottoA0404284 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Codice prodotto115190010,115191000,115190250
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,6-Diisocyanatohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
1,6-Diisocyanatohexane, 99+% >