Learn More
1,6-Diaminohexane, Pure, 5% In Water, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
250mL, Plastic Coated Glass bottle
Specifica
Specifica
CAS | 124-09-4 |
Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
Formula molecolare | C6H16N2 |
Numero MDL | 8243 |
Quantità | 250 mL |
Peso formulazione | 116.21g/mol |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,6-Diaminohexane, 5% in water
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.