Learn More
1,6-Diaminohexane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10273900 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
25 g, recipiente in vetro
Specifica
CAS 124-09-4
Punto di fusione 38°C
Colore Colorless
pH 12
Punti di ebollizione 204°C
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C6H16N2
Numero MDL 8243
Quantità 25 g
Peso formulazione 116.21g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,6-Hexanediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.