Learn More
1,6-Diaminohexane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11479080
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
1,6-Diaminohexane is mainly used as a monomer to make nylon 6-6. Its derivative hexamethylene diisocyanate (HDI) is used in the production of polyurethane. It acts as a cross-linking agent in epoxy resins. Other applications include coatings, lubricants and water treatment products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,6-Diaminohexane is mainly used as a monomer to make nylon 6-6. Its derivative hexamethylene diisocyanate (HDI) is used in the production of polyurethane. It acts as a cross-linking agent in epoxy resins. Other applications include coatings, lubricants and water treatment products.
Solubility
Soluble in water. Slightly soluble in ether, alcohol and benzene.
Notes
Air sensitive and hygroscopic. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with acids, strong oxidizing agents, acid chlorides, carbon dioxide and acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-09-4
Formula molecolare C6H16N2
Numero MDL MFCD00008243
InChI Key NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC Name hexane-1,6-diamine
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Diaminohexane
Punto di fusione 39°C to 43°C
Densità 0.84
pH 12.4
Punti di ebollizione 199°C to 204°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Amine-like
Formula lineare H2N(CH2)6NH2
Quantità 500 g
Numero UN UN2280
Beilstein 1098307
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Indice di Merck 14,4695
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in ether,alcohol and benzene.
SMILES C(CCCN)CCN
Molecular Weight (g/mol) 116.208
Peso formulazione 116.21
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,6-Diaminohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,6-Hexanediamine