Learn More
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2694813
10 g, 10g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
Identificatori chimici
CAS 145-49-3
Formula molecolare C14H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 270.244
Numero MDL MFCD00013722
InChI Key HSYLKWSCFRLSKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, diaminoanthrarufin, 1,5-diaminoanthrarufin, 4,8-diaminoanthrarufin, 1,5-dihydroxy-4,8-diaminoanthraquinone, anthrarufin, 4,8-diamino, unii-q7yvg56q18, ccris 5599, 4,8-diamino-1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-anthracene-9,10-dione
PubChem CID 67351
IUPAC Name 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMILES C1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)N)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 270.24
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche
Titolo del prodotto
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione, Tech., Thermo Scientific™ >