Learn More
1-(4-Fluorophenyl)piperazine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10439670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 2252-63-3 | C10H13FN2 | 180.22 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2252-63-3
Formula molecolare C10H13FN2
Molecular Weight (g/mol) 180.22
InChI Key AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-fluorophenyl piperazine, 4-fluorophenylpiperazine, pfpp, 4-fluoro-phenylpiperazine, n-4-fluorophenyl piperazine, para-fluorophenylpiperazine, unii-vml61be244, 1-p-fluorophenyl piperazine, piperazine, 1-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl piperazine
PubChem CID 75260
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)piperazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5585 to 1.5605
Quantità 50 g
Peso formulazione 180.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.