Learn More
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10577264
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 423768-49-4
Formula molecolare C11H8ClFN2O
Molecular Weight (g/mol) 238.646
Numero MDL MFCD03659694
InChI Key INIAJXQDJISNJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779893
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 238.65
Percent Purity 97%