Learn More
1-(4-Fluorobenzyl)-1,4-diazepane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2694145
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 76141-89-4
Formula molecolare C12H17FN2
Molecular Weight (g/mol) 208.28
Numero MDL MFCD00816588
InChI Key KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-fluorobenzyl homopiperazine, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-1bluy, 1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane
PubChem CID 2774433
IUPAC Name 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,4-diazepane
SMILES C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Fluorobenzyl)-1, 4-diazepane
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.28
Percent Purity 95%