Learn More
1,4-Dioxane, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15677800 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
20L
500mL
pezzi 6
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-91-1
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00006571
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C)
Punto di fusione 12°C
Colore Colorless
Densità 1.034g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 100°C to 102°C (1013 hPa)
Quantità 20 L
Limite di esplosione 0.22
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Punto di combustione 356°F
Odore Aromatic
Imballaggio Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
Numero UN UN1165
Beilstein 102551
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99%