Learn More
1,4-Cyclohexanebis(methylamine), cis + trans, 96%
Codice prodotto. 11343037
25 g, 25g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 2549-93-1 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2549-93-1
Formula molecolare C8H18N2
Molecular Weight (g/mol) 142.246
Numero MDL MFCD00039463
InChI Key OXIKYYJDTWKERT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanedimethanamine, bamch, cis-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanebis methylamine, cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, trans-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 4-aminomethyl cyclohexyl methanamine, trans-1,4-cyclohexanedimethanamine, cyclohex-1,4-ylenebis methylamine
PubChem CID 17354
IUPAC Name [4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanamine
SMILES C1CC(CCC1CN)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
Nota nome Cis + Trans
Densità 0.95
Punti di ebollizione 239°C to 244°C
Punto d'infiammabilità 106°C (222°F)
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2071383
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 142.25
Percent Purity 96%
Titolo del prodotto
1,4-Cyclohexanebis(methylamine), cis + trans, 96% >