Learn More
1,4-Benzoquinone, 98+%
Codice prodotto. 10073713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
1, 4-Benzoquinone, 99%, C6H4O2, CAS Number-106-51-4, 1,4-benzoquine, 1,4-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, benzoquinone, chinone, cyclohexadienedione, para-quinone, p-benzoquinone, p-quinone, quinone, 1kg, 98.5% min. (Iodometry), 07,609, 100.0, CHEBI:16509, Yellow to Green, 1.3100g/mL | CAS: 106-51-4 | C6H4O2 | 108.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-51-4
Formula molecolare C6H4O2
Molecular Weight (g/mol) 108.1
Numero MDL MFCD00001591
InChI Key AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
IUPAC Name cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Benzoquinone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 116°C
Colore Yellow to Green
Densità 1.3100g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare C6H4(=O)2
Quantità 5 kg
Beilstein 07,609
Fieser 01,49; 07,55
Indice di Merck 15,8191
Gravità specifica 1.31
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 108.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder