Learn More
1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4509700
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 2476-29-1
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00100636
InChI Key QQZFVONVJPXCSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 4'-amino-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethane-1-one, ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl, 1-4-amino-2-hydroxy-phenyl ethanone, 2-acetyl-5-aminophenol, intermediates-zcf02667, amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetyl-3-hydroxyaniline
PubChem CID 459296
IUPAC Name 1-(4-amino-2-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 151.16
Percent Purity Tech.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Technical Grade