Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 in. O.D. PEEKsil™ Tubing
A mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems
38.70€ - 69.40€
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15208753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624245 |
250 mm | 0.025 mm |
49.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15218753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624249 |
500 mm | 0.025 mm |
69.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15208763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624265 |
250 mm | 0.05 mm |
49.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15228773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624312 |
100 mm | 0.1 mm |
43.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15258773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624319 |
500 mm | 0.1 mm |
69.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15248773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624315 |
250 mm | 0.1 mm |
49.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12726248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624279 |
500 mm | 0.075 mm |
69.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15288773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624349 |
500 mm | 0.15 mm |
69.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12706248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624273 |
150 mm | 0.075 mm |
46.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12716248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624275 |
250 mm | 0.075 mm |
49.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15218773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624311 |
50 mm | 0.1 mm |
38.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15238773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624313 |
150 mm | 0.1 mm |
46.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15268773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624342 |
100 mm | 0.15 mm |
43.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15278743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624241 |
50 mm | 0.025 mm |
38.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15278773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624345 |
250 mm | 0.15 mm |
54.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15288743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624242 |
100 mm | 0.025 mm |
43.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15298743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624243 |
150 mm | 0.025 mm |
46.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Fused silica internal wall provides smooth surface, free of imperfections
- PEEKsil compatible with most organic solvents and resistant to strong acids
- Effective pH range of 0 to 10
- Flexibility ensures easy connection between columns, detectors and injectors
Specifica
Tubing | |
2/Pk. |