Learn More
1,3-Thiazol-2-ylmethanol, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10376964
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 14542-12-2
Formula molecolare C4H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 115.15
Numero MDL MFCD06200855
InChI Key JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
PubChem CID 2795213
SMILES OCC1=NC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Thiazol-2-ylmethanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
IUPAC Name 1,3-thiazol-2-ylmethanol
Peso formulazione 115.16
Percent Purity 97%