Learn More
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carboxylic acid |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 196.23 |
Percent Purity | 95% |