Learn More
1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11372306
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane is used to produce 1,1,3,3-tetramethyl-disiloxane-1,3-diol. It is also used as Chemical Additives. Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane is used to produce 1,1,3,3-tetramethyl-disiloxane-1,3-diol. It is also used as Chemical Additives. Pharmaceutical intermediates.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from strong bases and water. Protect from water and humidity. Incompatible with acids, bases and oxidizing agents. Avoid excessive heat and light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2401-73-2
Formula molecolare C4H12Cl2OSi2
Molecular Weight (g/mol) 203.209
Numero MDL MFCD00018088
InChI Key DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-dichlorotetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyl, chloro chlorodimethylsilyl oxy dimethylsilane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-dichlorodisiloxane, acmc-209g7w, oxybis chlorodimethylsilane, sym-dichlorotetramethyldisiloxane, dmexfouceowrgd-uhfffaoysa, 1,3-dichlorotetramethyl disiloxane
PubChem CID 75461
IUPAC Name chloro-[chloro(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilane
SMILES C[Si](C)(O[Si](C)(C)Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 136°C to 138°C
Materiale o nome chimico 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Punto di fusione -37°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2985
Beilstein 1741218
Punto d'infiammabilità 15°C (59°F)
Peso formulazione 203.22
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane