Learn More
1,3-Dibromopropane, 98%
Codice prodotto. p-7022080
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
1,3-Dibromopropane, 98%, C3H6Br2, CAS Number-109-64-8, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, alpha,gamma-dibromopropane, ccris 6711, .omega.,.omega.'-dibromopropane, propane, 1,3-dibromo, trimethylene bromide, trimethylene dibromide, unii-yqr3048ix9, 5000g, 635662 | CAS: 109-64-8 | C3H6Br2 | 201.89 g/mol
1,3-Dibromopropane is used to prepare C3-bridged compounds through C-N coupling reactions. It is used in the preparation of 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo- [2,1-b]-thiazine-6(7H)-one by reacting with potassium salt of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Dibromopropane is used to prepare C3-bridged compounds through C-N coupling reactions. It is used in the preparation of 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo- [2,1-b]-thiazine-6(7H)-one by reacting with potassium salt of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-64-8
Formula molecolare C3H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 201.89
Numero MDL MFCD00000255
InChI Key VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane
PubChem CID 8001
IUPAC Name 1,3-dibromopropane
SMILES BrCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dibromopropane
Punto di fusione °C to 34°C
Densità 1.99
Punti di ebollizione 167°C
Punto d'infiammabilità 54°C (130°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare Br(CH2)3Br
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 250 g
Numero UN UN1993
Beilstein 635662
Indice di Merck 14,9713
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 201.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid