Learn More
1,3-Diaminopropane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10459020
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 109-76-2 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-76-2
Formula molecolare C3H10N2
Molecular Weight (g/mol) 74.13
Numero MDL MFCD00008228
InChI Key XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
PubChem CID 5942
ChEBI CHEBI:16841
IUPAC Name propane-1,3-diamine
SMILES NCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Diaminopropane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -12°C
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 140°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)3NH2
Indice di rifrazione 1.4565 to 1.4585
Quantità 250 mL
Beilstein 04, 261
Fieser 13,160
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Peso formulazione 74.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Diaminopropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.