Learn More
1,3-Di-tert-butylbenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13438638 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1014-60-4
Formula molecolare C14H22
Molecular Weight (g/mol) 190.33
Numero MDL MFCD00008830
InChI Key ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 136810
IUPAC Name 1,3-ditert-butylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Di-tert-butylbenzene
Punto di fusione 10.0°C to 11.0°C
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 106.0°C to 107.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC6H4C(CH3)3
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.86
Peso formulazione 190.33
Percent Purity 99%
Identificativo prodotto
  • 1,3-Di-tert-butylbenzene