Learn More
1,3-Cyclopentanedione, 99%
Codice prodotto. p-3778086 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3859-41-4
Formula molecolare C5H6O2
Molecular Weight (g/mol) 98.10
Numero MDL MFCD00001405
InChI Key LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
IUPAC Name cyclopentane-1,3-dione
SMILES O=C1CCC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Cyclopentanedione
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 148°C to 153°C
Colore Ochre to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H6(=O)2
Quantità 5 g
Sinonimo 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder